5-Cyclohexyl-o-anisidin
Lieferant: FLUOROCHEM
018476-1G
FLUO018476-1GEA
195
EUR
FLUO018476-1G
5-Cyclohexyl-o-anisidin
5-Cyclohexyl-o-anisidin
Formel:
C₁₃H₁₉NO |
MDL:
MFCD00270102 CAS-Nummer: 206559-52-6 |