3-(Cyclopentylamino)propionitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018483-10G
FLUO018483-10GEA
0
EUR
FLUO018483-10G
3-(Cyclopentylamino)propionitril
3-(Cyclopentylamino)propionitril
Formel:
C₈H₁₄N₂ |
MDL:
MFCD00060286 CAS-Nummer: 1074-63-1 |