2,5-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,5-Dibrombenzolsulfochlorid, 2,5-Dibrombenzolsulfonsäurechlorid, 2,5-Dibrombenzol-1-sulfonylchlorid
018497-5G
FLUO018497-5GEA
58.1
EUR
FLUO018497-5G
2,5-Dibrombenzolsulfonylchlorid
2,5-Dibrombenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Br₂ClO₂S Molecular Weight: 334,42 g/mol |
MDL:
MFCD00060685 CAS-Nummer: 23886-64-8 UN: 3261 ADR: 8,II |