3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
018500-10G
FLUO018500-10GEA 0 EUR
FLUO018500-10G
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄Br₂O₃
Molecular Weight: 295,91 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 275…276 °C
MDL: MFCD00002548
CAS-Nummer: 3337-62-0
EINECS: 222-075-0