2,3-Dibrompropylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
018504-10G
FLUO018504-10GEA
377
EUR
FLUO018504-10G
2,3-Dibrompropylisothiocyanat
2,3-Dibrompropylisothiocyanat
Formel:
C₄H₅Br₂NS |
MDL:
MFCD00060411 CAS-Nummer: 51784-10-2 |