2,5-Dibrom-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,5-Dibrom-1,3-dimethylbenzol, 1,4-Dibrom-2,6-dimethylbenzol
018507-5G
FLUO018507-5GEA 72.9 EUR
FLUO018507-5G
2,5-Dibrom-m-xylol
2,5-Dibrom-m-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263,96 g/mol
MDL: MFCD00079745
CAS-Nummer: 100189-84-2