N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin
Lieferant: FLUOROCHEM
018508-10G
FLUO018508-10GEA
0
EUR
FLUO018508-10G
N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin
N,N'-Bis(tert-butyl)ethylendiamin
Formel:
C₁₀H₂₄N₂ |
MDL:
MFCD00014996 CAS-Nummer: 4062-60-6 EINECS: 223-769-6 |