1,3-Dibutyl-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N,N'-Dibutylthioharnstoff
018509-50G
FLUO018509-50GEA
0
EUR
FLUO018509-50G
1,3-Dibutyl-2-thioharnstoff
1,3-Dibutyl-2-thioharnstoff
Formel:
H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃ Molecular Weight: 188,34 g/mol Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 62…65 °C |
MDL:
MFCD00004926 CAS-Nummer: 109-46-6 EINECS: 203-674-6 |