2,4-Dichloranisol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 2,4-Dichloro-1-methoxybenzene

018511-10G
FLUO018511-10GEA 57.6 EUR
FLUO018511-10G
2,4-Dichloranisol
2,4-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 57 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044772
CAS-Nummer: 553-82-2
EINECS: 209-051-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR