3,4-Dichlorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018515-5G
FLUO018515-5GEA
0
EUR
FLUO018515-5G
3,4-Dichlorbenzonitril
3,4-Dichlorbenzonitril
Formel:
C₇H₃Cl₂N Molecular Weight: 172,01 g/mol Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016379 CAS-Nummer: 6574-99-8 EINECS: 229-494-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |