2,5-Dichlorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (2,5-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone
018517-10G
FLUO018517-10GEA 91.4 EUR
FLUO018517-10G
2,5-Dichlorbenzophenon
2,5-Dichlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Molecular Weight: 251,11 g/mol
MDL: MFCD00079746
CAS-Nummer: 16611-67-9