3,4-Dichlorbenzylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1,2-Dichlor-4-(isothiocyanatomethyl)benzol
018522-5G
FLUO018522-5GEA
306
EUR
FLUO018522-5G
3,4-Dichlorbenzylisothiocyanat
3,4-Dichlorbenzylisothiocyanat
Formel:
C₈H₅Cl₂NS Molecular Weight: 218.11 g/mol |
MDL:
MFCD00041113 CAS-Nummer: 18967-42-5 UN: 2923 ADR: 8 III |