3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,4-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 1-(3,4-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,4-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid
018532-5G
FLUO018532-5GEA
0
EUR
FLUO018532-5G
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
3,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213,49 g/mol |
MDL:
MFCD00012937 CAS-Nummer: 19763-90-7 EINECS: 243-278-0 |