3-(2,4-Dichlorphenyl)propionsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018534-10G
FLUO018534-10GEA
152
EUR
FLUO018534-10G
3-(2,4-Dichlorphenyl)propionsäure
3-(2,4-Dichlorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₈Cl₂O₂ |
MDL:
MFCD00275605 CAS-Nummer: 55144-92-8 |