4-(2,4-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
018538-2G
FLUO018538-2GEA 0 EUR
FLUO018538-2G
4-(2,4-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
4-(2,4-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₇Cl₂N₃S
Molecular Weight: 236,12 g/mol
MDL: MFCD00041272
CAS-Nummer: 13124-11-3