4-(2,5-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
018539-1G
FLUO018539-1GEA
39.9
EUR
FLUO018539-1G
4-(2,5-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
4-(2,5-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₇H₇Cl₂N₃S |
MDL:
MFCD00041273 CAS-Nummer: 14580-30-4 |