4-(3,4-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
018541-2G
FLUO018541-2GEA 76.2 EUR
FLUO018541-2G
4-(3,4-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
4-(3,4-Dichlorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₇Cl₂N₃S
MDL: MFCD00041288
CAS-Nummer: 13124-09-9