1-(2,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: N-(2,5-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 2,5-Dichlorphenylthioharnstoff
018544-5G
FLUO018544-5GEA 186 EUR
FLUO018544-5G
1-(2,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 221,11 g/mol
Schmelzpunkt: 320 °C
MDL: MFCD00041154
CAS-Nummer: 4949-85-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III