1-(3,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: N-(3,4-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 3,4-Dichlorphenylthioharnstoff
018546-10G
FLUO018546-10GEA 112 EUR
FLUO018546-10G
1-(3,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3,4-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 221,11 g/mol
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
MDL: MFCD00004935
CAS-Nummer: 19250-09-0
EINECS: 242-919-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III