1-(3,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: N-(3,5-Dichlorphenyl)thioharnstoff, 3,5-Dichlorphenylthioharnstoff
018547-1G
FLUO018547-1GEA 134 EUR
FLUO018547-1G
1-(3,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3,5-Dichlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 221,11 g/mol
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180 °C
MDL: MFCD00041168
CAS-Nummer: 107707-33-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III