1,3-Dicyclohexyl-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
018550-5G
FLUO018550-5GEA
48.8
EUR
FLUO018550-5G
1,3-Dicyclohexyl-2-thioharnstoff
1,3-Dicyclohexyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₁₃H₂₄N₂S |
MDL:
MFCD00021316 CAS-Nummer: 1212-29-9 EINECS: 214-920-7 |