(3,4-Diethoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-(3,4-Diethoxyphenyl)acetonitrile
018552-1G
FLUO018552-1GEA 162 EUR
FLUO018552-1G
(3,4-Diethoxyphenyl)acetonitril
(3,4-Diethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Molecular Weight: 205,253 g/mol
MDL: MFCD00060715
CAS-Nummer: 27472-21-5
EINECS: 248-479-7