3,4-Difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
018556-5G
FLUO018556-5GEA 41.4 EUR
FLUO018556-5G
3,4-Difluortoluol
3,4-Difluortoluol
Formel: C₇H₆F₂
Siedepunkt: 110…113 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00075087
CAS-Nummer: 2927-34-6
UN: 2388
ADR: 3,II