3,4-Dihydroxybenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,4-Dihydroxybenzohydrazid, 3,4-Dihydroxybenzol-1-carbohydrazid, 3,4-Dihydroxybenzoesäurehydrazid
018559-10G
FLUO018559-10GEA
269
EUR
FLUO018559-10G
3,4-Dihydroxybenzhydrazid
3,4-Dihydroxybenzhydrazid
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molecular Weight: 168.15 g/mol |
MDL:
MFCD00017064 CAS-Nummer: 39635-11-5 EINECS: 254-550-3 |