3,5-Dihydroxybenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,5-Dihydroxybenzoic hydrazide
018560-10G
FLUO018560-10GEA
128
EUR
FLUO018560-10G
3,5-Dihydroxybenzhydrazid
3,5-Dihydroxybenzhydrazid
Formel:
C₇H₈N₂O₃ Molecular Weight: 168,15 g/mol |
MDL:
MFCD00017066 CAS-Nummer: 7732-32-3 |