2,6-Diisopropylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1,3-Diisopropyl-2-isothiocyanatobenzene
018561-10G
FLUO018561-10GEA
329
EUR
FLUO018561-10G
2,6-Diisopropylphenylisothiocyanat
2,6-Diisopropylphenylisothiocyanat
Formel:
C₁₃H₁₇NS Molecular Weight: 219,35 g/mol Siedepunkt: 84 °C (0,2 mmHg) |
MDL:
MFCD00041341 CAS-Nummer: 25343-70-8 |