2',4'-Dimethoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-on
018567-25G
FLUO018567-25GEA
79.1
EUR
FLUO018567-25G
2',4'-Dimethoxyacetophenon
2',4'-Dimethoxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2 g/mol |
MDL:
MFCD00008727 CAS-Nummer: 829-20-9 EINECS: 212-587-2 |