3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 3,4-Dimethoxybenzoylchlorid, Veratroylchlorid
018572-10G
FLUO018572-10GEA 222 EUR
FLUO018572-10G
3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid
3,4-Dimethoxybenzoesäurechlorid
Formel: C₉H₉ClO₃
Molecular Weight: 200,62 g/mol
Siedepunkt: 95…98 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 71 °C
MDL: MFCD00000674
CAS-Nummer: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8,II