(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
018581-1G
FLUO018581-1GEA
146
EUR
FLUO018581-1G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₅ Molecular Weight: 212,2 g/mol |
MDL:
MFCD00016834 CAS-Nummer: 4385-56-2 EINECS: 224-494-4 |