5,6-Dimethoxyindol
Lieferant: FLUOROCHEM
018583-100MG
FLUO018583-100MGEA
0
EUR
FLUO018583-100MG
5,6-Dimethoxyindol
5,6-Dimethoxyindol
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol |
MDL:
MFCD00005675 CAS-Nummer: 14430-23-0 EINECS: 238-402-5 |