1,3-Dimethoxy-4-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Iod-2,4-dimethoxybenzol
018584-10G
FLUO018584-10GEA
171
EUR
FLUO018584-10G
1,3-Dimethoxy-4-iodbenzol
1,3-Dimethoxy-4-iodbenzol
Formel:
C₈H₉IO₂ Molecular Weight: 264,06 g/mol |
MDL:
MFCD00059268 CAS-Nummer: 20469-63-0 |