4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Nitroveratrumylalkohol, 6-Nitroveratrylalkohol, (4,5-Dimethoxy-2-nitrophenyl)methanol
018587-1G
FLUO018587-1GEA
31.1
EUR
FLUO018587-1G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₁NO₅ |
MDL:
MFCD00014701 CAS-Nummer: 1016-58-6 EINECS: 213-806-4 |