3,4-Dimethoxy-β-nitrostyrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1,2-Dimethoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene
018588-10G
FLUO018588-10GEA
0
EUR
FLUO018588-10G
3,4-Dimethoxy-β-nitrostyrol
3,4-Dimethoxy-β-nitrostyrol
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ Molecular Weight: 209.19 g/mol |
MDL:
MFCD00024823 CAS-Nummer: 4230-93-7 |