(2,5-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
018594-5G
FLUO018594-5GEA
125
EUR
FLUO018594-5G
(2,5-Dimethoxyphenyl)essigsäure
(2,5-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Molecular Weight: 196,2 g/mol Siedepunkt: 327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 123 °C |
MDL:
MFCD00004322 CAS-Nummer: 1758-25-4 EINECS: 217-151-5 |