(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,5-Dimethoxybenzylcyanid
018595-1G
FLUO018595-1GEA
55.2
EUR
FLUO018595-1G
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177.2 Siedepunkt: 298 Schmelzpunkt: 53 |
MDL:
MFCD00016395 CAS-Nummer: 13388-75-5 |