3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 3,4-Dimethoxyhydrozimtsäure

018597-10G
FLUO018597-10GEA 30.8 EUR
FLUO018597-10G
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Siedepunkt: 344 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102 °C
MDL: MFCD00002774
CAS-Nummer: 2107-70-2
EINECS: 218-288-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR