1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,4-Dimethoxyphenylthiourea, N-(2,4-Dimethoxyphenyl)thiourea
018599-10G
FLUO018599-10GEA
279
EUR
FLUO018599-10G
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃(OCH₃)₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 212,27 g/mol Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 194 °C |
MDL:
MFCD00041158 CAS-Nummer: 35696-77-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |