1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,5-Dimethoxyphenylthiourea, N-(2,5-Dimethoxyphenyl)thiourea
018600-10G
FLUO018600-10GEA
318
EUR
FLUO018600-10G
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₃(OCH₃)₂)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 212,27 g/mol Siedepunkt: 337 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 163 °C |
MDL:
MFCD00022163 CAS-Nummer: 67617-98-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |