4-(Dimethylamino)benzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
018603-10G
FLUO018603-10GEA 131 EUR
FLUO018603-10G
4-(Dimethylamino)benzhydrazid
4-(Dimethylamino)benzhydrazid
Formel: C₉H₁₃N₃O
MDL: MFCD00014761
CAS-Nummer: 19353-92-5
EINECS: 242-985-1