4-(Dimethylamino)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-(Dimethylamino)cinnamic Acid
018604-5G
FLUO018604-5GEA
74.7
EUR
FLUO018604-5G
4-(Dimethylamino)zimtsäure
4-(Dimethylamino)zimtsäure
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ |
MDL:
MFCD00004397 CAS-Nummer: 1552-96-1 EINECS: 216-299-8 |