Bis(4-methylphenyl)methanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4,4'-Dimethyldiphenylmethanol, 4,4'-Dimethylbenzhydrylalkohol, Bis(4-methylphenyl)methanol, 4,4'-Dimethyl-α-phenylbenzylalkohol, Bis(4-methylphenyl)carbinol
018608-5G
FLUO018608-5GEA
393
EUR
FLUO018608-5G
Bis(4-methylphenyl)methanol
4,4'-Dimethylbenzhydrol
Formel:
C₁₅H₁₆O Molecular Weight: 212,29 g/mol |
MDL:
MFCD00017216 CAS-Nummer: 885-77-8 |