2,3-Dimethylbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018609-10G
FLUO018609-10GEA
94.1
EUR
FLUO018609-10G
2,3-Dimethylbenzonitril
2,3-Dimethylbenzonitril
Formel:
C₉H₉N Molecular Weight: 131,18 g/mol |
MDL:
MFCD00019744 CAS-Nummer: 5724-56-1 EINECS: 227-229-0 |