2,6-Dimethylbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018612-5G
FLUO018612-5GEA
48.8
EUR
FLUO018612-5G
2,6-Dimethylbenzonitril
2,6-Dimethylbenzonitril
Formel:
C₉H₉N Molecular Weight: 131,18 g/mol |
MDL:
MFCD00037166 CAS-Nummer: 6575-13-9 EINECS: 229-503-5 |