2,4-Dimethylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
018614-5G
FLUO018614-5GEA
306
EUR
FLUO018614-5G
2,4-Dimethylbenzylamin
2,4-Dimethylbenzylamin
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,21 g/mol |
MDL:
MFCD00025575 CAS-Nummer: 94-98-4 EINECS: 202-380-5 |