2,5-Dimethylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(2,5-Dimethylphenyl)methanamine
018615-1G
FLUO018615-1GEA
45.9
EUR
FLUO018615-1G
2,5-Dimethylbenzylamin
2,5-Dimethylbenzylamin
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,21 g/mol |
MDL:
MFCD00039780 CAS-Nummer: 93-48-1 EINECS: 202-250-8 |