3,4-Dimethylbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
018617-5G
FLUO018617-5GEA
148
EUR
FLUO018617-5G
3,4-Dimethylbenzylamin
3,4-Dimethylbenzylamin
Formel:
C₉H₁₃N |
MDL:
MFCD00025577 CAS-Nummer: 102-48-7 EINECS: 203-034-6 |