4-Chlormethyl-m-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
018618-10G
FLUO018618-10GEA
203
EUR
FLUO018618-10G
4-Chlormethyl-m-xylol
4-Chlormethyl-m-xylol
Formel:
C₉H₁₁Cl Molecular Weight: 154,64 g/mol Siedepunkt: 30…36 °C (0,2 mmHg) Dichte: 1,058 g/cm³ (19 °C) |
MDL:
MFCD00015556 CAS-Nummer: 824-55-5 EINECS: 212-531-7 UN: 3265 ADR: 8,II |