4-Chlormethyl-o-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3,4-Dimethylbenzylchlorid, 1-(Chlormethyl)-3,4-dimethylbenzol, α-Chlor-1,3,4-trimethylbenzol
018620-10G
FLUO018620-10GEA
53
EUR
FLUO018620-10G
4-Chlormethyl-o-xylol
4-Chlormethyl-o-xylol
Formel:
C₉H₁₁Cl Molecular Weight: 154,64 g/mol |
MDL:
MFCD00000910 CAS-Nummer: 102-46-5 EINECS: 203-032-5 UN: 3265 ADR: 8,II |