Dimethyl-5-bromisophthalat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Brom-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester, 5-Bromisophthalsäuredimethylester
018622-10G
FLUO018622-10GEA 0 EUR
FLUO018622-10G
Dimethyl-5-bromisophthalat
Dimethyl-5-bromisophthalat
Formel: C₁₀H₉BrO₄
Molecular Weight: 273,08 g/mol
MDL: MFCD00078709
CAS-Nummer: 51760-21-5
EINECS: 257-386-0