1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(2,4-Xylyl)thioharnstoff, N-(2,4-Dimethylphenyl)thioharnstoff, 2,4-Dimethylphenylthioharnstoff
018638-10G
FLUO018638-10GEA 141 EUR
FLUO018638-10G
1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(2,4-Dimethylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 180,27 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188…190 °C
MDL: MFCD00041164
CAS-Nummer: 16738-20-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II